Documentos clave
WHA10406972
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, 100 EA, 100 ea, 50 mm diam
Sinónimos:
Z697591, osmotic membrane, track etched membranes, water membranes
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21 ST, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm, white with black grid, sterile
esterilidad
sterile
Características
white with black grid
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10406972
Whatman Article No. 28415186 (US reference)
Diámetro
50 mm
membrana diám.
47 mm
tamaño de poro
0.2 μm
Características y beneficios
  • Excellent contrast for easy particle detection
  • High internal surface area for sample adsorption
  • High dirt loading capacity
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure delivers high flow rates
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)