WHA10370006
Whatman® glass microfiber grade GF 6 filter discs <1. μm pore size
white, inorganic binder, water and wastewater testing, 100 ea, 110 mm diam
Sinónimos:
Z696692, fiber filters, filter papers, glass filter
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 6, diam. 110 mm
Materiales
circles
glass membrane (with inorganic binder)
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10370006
Whatman Article No. 28414747 (US reference)
Diámetro
110 mm
tamaño de poro
<1.0 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Sub micron filter retention efficiency to capture extremely small particles
- Inorganic binder for increased strength
- Temperature-resistant up to 500°C
- Can be used as a pre-filter for dense samples
- Frequently used in waste water analysis
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)