Merck
W463901
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Número de FEMA:
4639
Beilstein:
108189
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
grado
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
densidad
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
burnt; fatty; green
cadena SMILES
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)