Merck
W403622
Sigma-Aldrich
cis-4-Dodecenal
≥94%, stabilized, FG
Sinónimos:
(Z)-4-Dodecenal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
182.30
Número de FEMA:
4036
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
05.220
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥94%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
citrus; waxy; fruity
cadena SMILES
O=CCCC=CCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-9,12H,2-7,10-11H2,1H3
Clave InChI
MMCDSVCBSAMNPL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)