Merck
W364703
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-1-ol
≥98%, FG
Sinónimos:
3,3-Dimethylallyl alcohol, Prenol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número de FEMA:
3647
Beilstein:
1633479
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
4163
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.109
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
presión de vapor
1.4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
lim. expl.
16.3 %
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity
cadena SMILES
C\C(C)=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3
Clave InChI
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Methyl-2-buten-1-ol is one of the key volatile aroma components of pepino fruit[1] and daffodil flowers.[2] It is used as a fragrance ingredient in fragrances cosmetics, and household cleaners and detergents.[3]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
124.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Quantitative analysis of the volatile aroma components of pepino fruit by purge?and?trap and gas chromatography.
Ruiz?Bevia F, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(10), 1182-1188 (2002)
Fragrance material review on 3-methyl-2-buten-1-ol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S64-S69 (2010)
Use of solid-phase microextraction as a sampling technique for the characterization of volatile compounds emitted from Chinese daffodil flowers.
Song G, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 62(7), 674-679 (2007)
Charla A Centrone et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(21), 5495-5503 (2004-10-07)
Mycobacteria biosynthesize a cell wall structure that is rich in polysaccharides containing arabinofuranose residues. The source of these arabinofuranose residues is decaprenolphosphoarabinose (1), the donor substrate for mycobacterial arabinosyltransferases. We have previously demonstrated that an analog of 1, C-phosphonate 7
Dusan Hesek et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(33), 13881-13888 (2012-08-07)
We describe a practical, multigram synthesis of (2Z,6Z,10Z,14Z,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaen-1-ol [(Z(4),E(2),ω)-heptaprenol, 4] using the nerol-derived sulfone 8 as the key intermediate. Sulfone 8 is prepared by the literature route and is converted in five additional steps (18% yield from 8) to (Z(4),E(2),ω)-heptaprenol