Merck
W338818
Sigma-Aldrich
2-Tridecanone
≥96%, FG
Sinónimos:
Methyl undecyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.34
Número de FEMA:
3388
Beilstein:
1757402
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11194
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.103
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
densidad
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
coconut; dairy; fatty; waxy; earthy
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-Tridecanone occurs naturally in the glandular trichomes of Lycopersicon hirsutum f. glabratum, a wild tomato species. This allelochemical is responsible for its insecticidal resistance against Lepidopterous larvae and Heliothis zea.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
2-Tridecanone: a naturally occurring insecticide from the wild tomato Lycopersicon hirsutum f. glabratum
Williams WG, et al.
Science, 207(4433), 888-889 (1980)
Toxicity studies of analogs of 2-tridecanone, a naturally occurring toxicant from a wild tomato.
Dimock MB, et al.
Journal of Chemical Ecology, 8(5), 837-842 (1982)
2?tridecanone, tomatoes and Heliothis zea: potential incompatibility of plant antibiosis with insecticidal control.
Kennedy GG, et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 35(3), 305-311 (1984)
E A Chatzivasileiadis et al.
Experimental & applied acarology, 25(9), 717-730 (2002-09-11)
Earlier studies of resistance to the tomato toxin 2-tridecanone revealed similar levels of resistance among tomato and cucumber strains of Tetranychus urticae, whereas we anticipated the tomato strains to have a higher resistance. Between-strain differences, however, may be concealed by
Geng Yu et al.
Plant physiology, 154(1), 67-77 (2010-07-08)
The trichomes of the wild tomato species Solanum habrochaites subsp. glabratum synthesize and store high levels of methylketones, primarily 2-tridecanone and 2-undecanone, that protect the plants against various herbivorous insects. Previously, we identified cDNAs encoding two proteins necessary for methylketone