Merck
W331015
Sigma-Aldrich
Methyl thiobutyrate
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinónimos:
S-Methyl thiobutanoate, S-Methyl thiobutyrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2COSCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.20
Número de FEMA:
3310
Comisión internacional de enzimas:
219-407-1
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.032
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
cheese; musty; sulfurous
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
origen biológico:
Saccharum officinarum (sugarcane)
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Saccharum officinarum (sugarcane)
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
98%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
cheese; musty; sulfurous
cadena SMILES
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Effect of volatile organic compounds from bacteria on nematodes.: Methyl thiobutyrate is identified as a bioactive volatile organic compound in bacterial interactions with nematodes, suggesting its potential use in biocontrol applications in agriculture (Xu et al., 2015).
  • Carboxylesterase activity, cDNA sequence, and gene expression in malathion susceptible and resistant strains of the cotton aphid, Aphis gossypii.: This study explores the enzymatic interactions involving methyl thiobutyrate, providing insights into insecticide resistance mechanisms, which can inform the development of more effective pest management strategies (Pan et al., 2009).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)