W318844
2-Methyl-3-furanthiol
natural, 1% in Sunflower oil
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
botanical
grado
Halal
Kosher
natural
densidad de vapor
>1 (vs air)
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty; roasted; sulfurous
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
Clave InChI
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)