W278220
Nonanal
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
Aldehyde C9, Nonyl aldehyde, Pelargonaldehyde
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
botanical
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
presión de vapor
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥98%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
fatty; fresh; green; waxy; citrus
cadena SMILES
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?