W256811
Hexyl butyrate
natural, ≥98%, FG
About This Item
Halal
natural
Productos recomendados
grado
FG
Halal
natural
Nivel de calidad
300
400
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
coconut
Organoléptico
green; fruity; waxy; sweet
cadena SMILES
CCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?