Merck
W239402
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylphenethyl butyrate
≥95%, FCC, FG
Sinónimos:
(1-cyclohexyl-2-methylpropan-2-yl) butanoate, Benzyl dimethyl carbinol butyrate, Benzyl dimethyl carbinyl butyrate, Dimethyl benzyl carbinyl butyrate, dmbc butyrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CO2C(CH3)2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
Número de FEMA:
2394
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2084
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.232
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets requirements for JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.4839 (lit.)
bp
237-255 °C (lit.)
densidad
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; floral; herbaceous
cadena SMILES
CCCC(=O)OC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-4-8-13(15)16-14(2,3)11-12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,4,8,11H2,1-3H3
Clave InChI
SHSGYHAHMQLYRB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
α,α-Dimethylphenethyl butyrate belongs to the fragrance structural group aryl alkyl alcohol simple acid esters (AAASAE). The compound has a mild, herbaceous odor. It is a fragrance ingredient used in various non-cosmetic products, such as detergents, household cleansers, and shampoos. It is also found in decorative cosmetics, toiletries, and shampoos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
242.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
117 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fragrance material review on 1, 1-dimethyl-2-phenylethyl butyrate
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S439-S442 (2012)