W203807
Allyl phenoxyacetate
≥99%, FG
Sinónimos:
2-propenyl phenoxyacetate, Allyl 2-phenoxyacetate, prop-2-enyl 2-(phenoxy)acetate
About This Item
Halal
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
densidad
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
honey; pineapple; sweet
cadena SMILES
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
Clave InChI
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- In situ synthesis of a monolithic material with multi-sized pores and its chromatographic properties for the separation of intact proteins from human plasma.: The study discusses the development of a new chromatographic material that improves protein separation, which is crucial for biochemical analysis and diagnostics (Lan et al., 2019).
- The effects of vehicles on the human dermal irritation potentials of allyl esters.: This investigation focuses on the dermal irritation potential of allyl esters, including allyl phenoxyacetate, and the impact of different vehicles on irritation levels, relevant for developing safer personal care products (Politano et al., 2006).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
140 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?