W200220
Acetal
natural, ≥97%, FG
Sinónimos:
Acetaldehyde diethyl acetal, 1,1-Diethoxyethane, Acetal
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Ensayo
≥97%
temp. de autoignición
446 °F
lim. expl.
10.4 %
índice de refracción
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
densidad
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; earthy; ethereal; vegetable; sweet
cadena SMILES
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
<68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< 20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?