Documentos clave
TEM-FF200CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinónimos:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
envase
box of 50
tamaño
200 mesh
Descripción general
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 200 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)