SYNM522405
Synthware™ vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 5, Hose Connection: left
Sinónimos:
Synthware M522405, vacuum manifold, gas manifold
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Características
number of ports 5
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware M522405
Categorías relacionadas
Descripción general
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at left hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)