Documentos clave
SYNF966024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
150 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 60 mm
Sinónimos:
Synthware F966024, filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F966024
capacidad
150 mL
150 mL
placa D.E.
60 mm
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)