SYNF459125A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and glass stopper
Sinónimos:
Synthware F459125A, glass separatory funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F459125A
capacidad
125 mL
125 mL
Descripción general
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)