SYNF44841L
Synthware™ three neck round bottom flask with vertical side necks
1000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F44841L, 3-neck round flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Junta
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F44841L
capacidad
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)