SYNF414250
Synthware™ two neck round bottom flask with angled side neck
250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F414250, 2-neck round flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F414250
capacidad
250 mL
250 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)