Documentos clave
SYNF362014M
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F362014M, glass filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F362014M
capacidad
15 mL
15 mL
frita D.E.
20 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)