Documentos clave
SYND681420
Synthware distillation distribution adapter with vacuum hose connection
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware D681420, radial style distillation receiver
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D681420
Categorías relacionadas
Descripción general
Cow-type design having three receivers spaced 40° apart. 105° angle between top outer joint and lower inner joints.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)