Saltar al contenido
SYNC564175
Synthware coil-style reflux condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Sinónimos:
Synthware C564175, coil-type condenser
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C564175
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)