Documentos clave
SYNC243445
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm
Sinónimos:
Synthware C243445, bulb condenser, Allihn condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS34/45
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C243445
funda L
190 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)