Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlejoint
joint: ST/NS14/20
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C221420
L
96 mm
General description
Synthware™ air reflux is a condenser enhancing separation through a reflux mechanism. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint. Overall length is 143 mm and length between the joints is 96 mm.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ air reflux condenser
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?