SYNA921420
Synthware™ vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware 921420, glass vacuum adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
male joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A921420
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware™ vacuum or gas inlet adapter. Allows for flexible tubing to be connected to apparatus for introduction of vacuum or pressure. Hose connection (8 mm O.D.) is at a 90 degree angle to the standard taper inner joint (14/20).
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)