SIK7112-10
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
Clave InChI
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)