SIK41005-20
1,4-Bis(trimethoxysilyl)benzene
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
liquid
shelf life
3 years under the recommended conditions
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)c1ccc(cc1)[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C12H22O6Si2/c1-13-19(14-2,15-3)11-7-9-12(10-8-11)20(16-4,17-5)18-6/h7-10H,1-6H3
InChI key
YIRZROVNUPFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)