Documentos clave
S356336
Sigma-Aldrich
TRIS(4-TERT-BUTYLPHENYL) PHOSPH
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)