Merck
S134821
2,2'-(2',2''-(ETHANE-1,2-DIYLBIS(OXY))BIS(1',1''-BINAPHTHYL-2',2'-DIYL))BIS(OXY)BIS(ETHANE-2,1-DIYL) BIS(3,5-DINITROBENZOATE)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C60H42N4O16
Número de CAS:
Peso molecular:
1075.021
MDL number:
Other Notes