RNI00010
di-Ad-BrettPhos-AuNTf2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(OC)c(c1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)-c8c(cc(cc8C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C43H61O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;;/q;-1;+1
Clave InChI
HURVHTVGMCZKLJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)