Merck
QBD11435
Sigma-Aldrich
Tetra(-amido-dPEG ®11-MAL)pentaerythritol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C141H248N12O64
Peso molecular:
3135.52
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: branched
functionality: homofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Tetra(-amido-dPEG®₁₁-MAL)pentaerythritol has four connected dPEG spacers that are each capped with a maleimide group which can react with a free thiol.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)