Merck
QBD10540
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®24-Azide (Azido-m-dPEG ®24)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H99N3O24
Número de CAS:
Peso molecular:
1114.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
m-dPEG®24-Azide (Azido-m-dPEG®24) can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by copper-catalyzed "click" chemistry in which the azide is used to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)