QBD10067
Amino-dPEG®6-acid
Sinónimos:
1-amino-3,6,9,12,15,18-Hexaoxaheneicosan-21-oic acid, 3-[(17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadec-1-yl)oxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
grupo funcional
amine
carboxylic acid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C15H31NO8/c16-2-4-20-6-8-22-10-12-24-14-13-23-11-9-21-7-5-19-3-1-15(17)18/h1-14,16H2,(H,17,18)
Clave InChI
PVRGRRPCHFTMMD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)