P63603
2,5-Pyridinedicarboxylic acid
98%
Sinónimos:
Isocinchomeronic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
242-247 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- In the synthesis of diorganotin(IV) 2,5-pyridinedicarboxylates.
- In the preparation of three-dimensional coordination polymers of lanthanide 2,5-pyridinedicarboxylates by hydrothermal method.
- As an organocatalyst in the synthesis of 1,5-benzodiazepine derivatives via one pot three-component reaction.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?