P40506
N-Phthaloylglycine
97%
Sinónimos:
1,3-Dioxo-2-isoindolineacetic acid, Phthalimidoacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
193-196 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO4/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(11)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChI key
WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?