Merck
P23903
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediacrylic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH=CHCO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H10O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)/b7-5+,8-6+
Clave InChI
AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jack M Woolley et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(26), 14350-14356 (2019-02-01)
Photoisomerisation has been shown to be an efficient excited-state relaxation mechanism for a variety of nature-based and artificial-based molecular systems. Here we report on the excited-state relaxation dynamics and consequent photostability of a symmetrically functionalised cinnamate by transient electronic absorption