P1101
D-Penicillamine disulfide
97%, cell analysis
Sinónimos:
3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutanoic acid), 3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutyric acid), 3,3′-Dithiobis-D-valine, S,S′-Bi(D-penicillamine), NSC 87505
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
D-Penicillamine disulfide, 97%
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]25/D −75°, c = 1 in 1 M NaOH
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
204 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
cell analysis
cadena SMILES
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
Clave InChI
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Molecules dermatomyositis activity
- Antimelanoma activity of apoptogenic carbonyl scavengers
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?