NORXR558
Norell® Standard Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 300 MHz, L 8 in.
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Norell XR-55-8
Parámetros
300 MHz frequency
Longitud
8 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
inclinación
±0.038 mm
concentricidad
±0.010 mm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.77 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
- Suitable for routine NMR.
- Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
- The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
- Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
- NMR tubes in any length provided upon request.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)