Merck
N28000
Sigma-Aldrich
5-Nitrovanillin
97%
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
5-O2NC6H2-3-(OCH3)-4-(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
197.14
Beilstein:
1973746
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
172-175 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)