Documentos clave
LGFG20K
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
20 μm average diameter
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descripción
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Mean Size: 20 ± 2.5
Standard Deviation: <25%
Method: Laser Diffraction
Formulario
pellets
diámetro promedio
20 μm
Descripción general
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g. (excitation/emission: 460/500 nm)
Aplicación
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Información legal
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.