L091000
N,N-Dimetilformamida
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
temp. de autoignición
833 °F
lim. expl.
15.2 %
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
≤9 ppm Amine content
color
clear
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?