JKA5036
Maleimide-PEG5K
average MN 5,000, OH, cross-linking reagent thiol reactive
Sinónimos:
Maleimide-PEG-OH, MAL-PEG-OH, Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Maleimide-PEG5K-OH, average Mn 5,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5,000
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)