JKA5022
Acrylate-PEG-NHS
average MN 3,500, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Sinónimos:
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acrylate-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
Formulario
solid
mol peso
average Mn 3,500
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)