Merck
JKA4095
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG5K
average Mn 5,000, alkyne
Sinónimos:
Alkyne-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
HCCCH2NHCOCH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OCH2CONHCH2CCH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Alkyne-PEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5,000
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Descripción general
Alkyne-PEG-Alkyne. Click PEG crosslinking reagent for reaction with azide groups.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.