Documentos clave
HAM59000-05
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1701 BFP, volume 10 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiales
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1701 BFP
fabricante / nombre comercial
Hamilton 59000-05
Parámetros
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
0.460 mm × 6.60 mm
volumen
10 μL
Categorías relacionadas
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)