Documentos clave
HAM238000
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, S7 connector
About This Item
UNSPSC Code:
41115604
NACRES:
NB.79
material
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
feature
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
S7 connector
parameter
-10-100 °C temp. range
diam.
12 mm
immersion depth
15 mm
pH
0-14
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)