GF98812255
Silicon
rod, 20 mm diameter, length 80 mm, purity 99.999%
Sinónimos:
SI007929
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.999%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 988-122-55
Longitud
80 mm
diámetro
20 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)