GF98128109
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, clear amber
Sinónimos:
SU301025
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 981-281-09
size
300 × 300 mm
thickness
0.025 mm
color
clear amber
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)