GF94931017
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Sinónimos:
ES301460
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 949-310-17
tamaño
600 × 600 mm
grosor
0.35 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)