GF87420089
Cinc
powder, 5 max. part. size (micron), weight 500 g, min. particle size 1 micron
Sinónimos:
ZN006021
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 874-200-89
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
5 (micron)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)